Merck
D196800
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
99%
Synonim(y):
2,4-Dinitro-1-fluorobenzene, DNFB, DNPF, FDNB, Sanger reagent
About This Item
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H3F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.10
Beilstein:
398632
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
gęstość
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
Klucz InChI
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for labeling terminal amino acid groups. Used in the detection of phenols. Suppresses the action potential in nerves. Induces contact hypersensitivity.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
327.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
164 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Chromatography A, 44, 251-251 (1969)
W R Welches et al.
Biochemistry, 20(3), 512-517 (1981-02-03)
Bacterial luciferase catalyzes the mixed-function oxidation of a long-chain saturated aldehyde and FMNH2 to yield the carboxylic acid, FMN, and blue-green light. The enzyme was inactivated by 2,4-dinitrofluorobenzene (FDNB) with an observed second-order rate constant (k2(obsd) of 157 M-1 min-1
Suppression of the action potential in nerve by nitrobenzene derivatives.
I M Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 60(2), 470-477 (1968-06-01)
The terminal peptides of insulin.
F SANGER
The Biochemical journal, 45(5), 563-574 (1949-01-01)