Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł |
10 x 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
292,00 zł
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
(Solid or Semi-Solid or Chunk(s) or Paste or Liquid)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow to very dark green-yellow, and Light Green to Very Dark Green
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
density
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChI key
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description derivatization grade (HPLC), LiChropur™, ≥99.0% (GC) | description purum p.a., ≥98.0% (GC) | description ≥99% | description 97% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.569 (lit.) | refractive index n20/D 1.569 (lit.) | refractive index n20/D 1.569 (lit.) | refractive index - |
| mp 25-27 °C (lit.) | mp 25-27 °C (lit.) | mp 25-27 °C (lit.) | mp 72-74 °C (lit.) |
| bp 178 °C/25 mmHg (lit.) | bp 178 °C/25 mmHg (lit.) | bp 178 °C/25 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.482 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.482 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.482 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
flash_point_f
327.2 °F
flash_point_c
164 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?