Merck
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
85%
Synonim(y):
5,6-Diamino-2-thiouracil
Wybierz wielkość
25 G
505,00 zł
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
505,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
505,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
Klucz InChI
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder inorganic salts
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)