Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł 410,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-974-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
410,25 zł
Cena katalogowa547,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
370-375 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=C(S)N2
InChI
1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
BHVOFCPOXNYVCE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma | description ≥98% |
| assay 95% | assay 97% | assay ~98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 370-375 °C | mp 346-350 °C | mp ≥300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form lyophilized powder | form powder |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?