Przejdź do
8.14037
4,6-diamino-2-pirymidynotiol
for synthesis
Synonim(y):
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 6-Amino-2-thiocytosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
213-721-2
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
>280 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=[c]1[nH]c(cc(n1)N)N
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
InChI key
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)