Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
powder
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI key
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description technical grade, 90% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98% (HPLC) |
| assay 90% | assay 90% | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form crystals | form solid | form powder |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp 92-93 °C (lit.) | mp - | mp - |
| grade technical grade | grade technical grade | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?