Merck
D134856
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxynaphthalene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
152.5-153.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(OC)ccc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-10-8-12(14-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Cisak et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 57(4), 299-306 (2000-12-29)
Protonation and sulphonation mechanism of 2,6-DMON is described. The products of their sulphonation, the sodium and barium salts of 2,6-DMON-4-monosulphonic acid and of 2,6-DMON-4,7-disulphonic acid have been prepared and characterized.