Kluczowe dokumenty
D104981
Dibenzosuberone
98%
Synonim(y):
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6332 (lit.)
tw
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
gęstość
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?