CUP-512
Unsaturated Phosphatidylcholine Liposomes
100% 16:0-18:1 PC (POPC)
Wybierz wielkość
2320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2320,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
10 mM
zanieczyszczenia
100 mol % 16:0-18:1 (Cis) PC (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC))
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)