CUP-506
Unsaturated Phosphatidylcholine Liposomes
100% 18:1 (Delta-9-Cis) PC (DOPC)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
10 mM
zanieczyszczenia
100 mol % 18:1 (Delta-9-Cis) PC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DOPC))
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Zastosowanie
Lipid-protein interactions
Przechowywanie i stabilność
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)