Kluczowe dokumenty
CLS893024
Pyrex® connecting distilling adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Corning® 8930
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Produkt CLS893024 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Corning 8930-24
śr. zewn.
22 mm
Opis ogólny
Ramię łączące jest w przybliżeniu ustawione pod kątem 75° od pionu i ma długość 200 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)