Kluczowe dokumenty
Z413119
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 75 mm
Wybierz wielkość
1 EA
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint ST/NS14/20
śr. wewn. × śr. zewn.
10 mm × 15 mm
dł. efektywna
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wgłębienia Vigreux biegną przez całą długość kolumny i pełnią funkcję uszczelnienia kolumny.
Na zdjęciu wersja z płaszczem.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)