Kluczowe dokumenty
CLS8200100
Pyrex® pear shaped oil centrifuge tube
capacity 100 mL
Synonim(y):
Corning® 8200
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Produkt CLS8200100 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8200-100
pojemność
100 mL
śr. zewn. probówki
58 mm
kolor
clear
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)