Kluczowe dokumenty
CLS77227
Młynek do chusteczek Pyrex®
capacity 7 mL, body O.D. × H 15 mm × 117 mm
Synonim(y):
1240 7722
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produkt CLS77227 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 7722-7
obudowa śr. wewn. × wys.
15 mm × 117 mm
pojemność
7 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostarczany z dwoma tłuczkami zapewniającymi dysocjację komórek na drobne cząstki przy minimalnym uszkodzeniu jąder komórkowych. Użyj dużego tłuczka do wstępnego rozdrobnienia tkanek miękkich. Zakończ homogenizację za pomocą małego tłuczka. Szczególnie przydatny w badaniach enzymatycznych, w których należy unikać gromadzenia się ciepła.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)