Merck
Z359955
Sigma-Aldrich
Pellet pestles
CTFE/stainless steel (Reusable; Autoclavable)
Synonim(y):
749516-0500
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
CTFE/stainless steel (Reusable; Autoclavable)
opis
Fits 0.5 mL microcentrifuge tube
producent / nazwa handlowa
Kimble®
Opis ogólny
Hand-operated or motor-driven grinders for resuspending pellets or disrupting soft tissue in microcentrifuge tubes. Pestle ends are specially designed to mate with 0.5 mL or 1.5 mL microtubes. Shaft is convenient length and diameter for gentle manual back-and-forth rotation or more vigorous motorized operation.
Z359955 will fit the cordless motor product Z359971 only by using the replacement adapter Z359998 for the motor, which is purchased separately.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z CTFE/stal nierdzewna
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Wielokrotnego użytku
  • 0,5 i 1,5 ml tłuczki PELLET PESTLE® pasują do mikroprobówek wirówkowych
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Pellet Pestle is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Serena E O'Neil et al.
Respiratory research, 12, 124-124 (2011-09-24)
Proteomic studies of respiratory disorders have the potential to identify protein biomarkers for diagnosis and disease monitoring. Utilisation of sensitive quantitative proteomic methods creates opportunities to determine individual patient proteomes. The aim of the current study was to determine if