Kluczowe dokumenty
CLS6949K
Corning® organic chemistry glassware kit
with 14/20 joints
Synonim(y):
Corning® 6949E and 6949K
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS6949K nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 6949K
Opis ogólny
Zestawy wykorzystują szlifowane połączenia szklane i są dostępne w trzech standardowych rozmiarach. Wszystkie są dostarczane w komplecie z winylową obudową, w której komponenty są montowane w piance uretanowej.
Komponenty:
1.
Kolumna destylacyjna
2. Zachodni skraplacz
3. Lejek rozdzielający, 125 ml
4. Rurka odpowietrzająca
5. Gumowy uchwyt termometru
6. Adapter termometru
7. Kolba okrągłodenna, 100 mL
8. Kolba okrągłodenna, 250 mL
9. Adapter 3-drożny, 3 szlifowane złącza szklane
10. Kolba okrągłodenna, 50 mL
11. Adapter próżniowy
12. Adapter Claisena
13. Kolba okrągłodenna, 25 mL
14. Korek PYREX
15. Kolba okrągłodenna, 500 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)