CLS64022L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex jointed stopper, PTFE stopcock
Synonim(y):
Corning® 6402
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
rozmiar kurka
6
rozmiar zatyczki
38
producent / nazwa handlowa
Corning 6402-2L
trzon śr. zewn. × dł.
12 mm × 65 mm
Inne uwagi
Zaprojektowany tak, aby tylko PTFE i szkło borokrzemianowe miały kontakt z cieczami lub gazami. Zastosowano dwa mechanizmy uszczelniające. Po pierwsze, końcówka korpusu PTFE jest "wkręcona" w szklane gniazdo. Po drugie, regulowane uszczelnienie dławika w korpusie PTFE zapobiega wyciekom przez nasadkę. Nie wymaga smarowania, o-ringów ani zacisków mocujących.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)