Kluczowe dokumenty
CLS64002L
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Synonim(y):
Corning® 6400
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
rozmiar kurka
6
rozmiar zatyczki
38
producent / nazwa handlowa
Corning 6400-2L
śr. zewn. obudowy
152 mm
trzon śr. zewn. × dł.
12 mm × 65 mm , below stopcock
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)