Kluczowe dokumenty
CLS6798600D
Corning® hotplate with digital display
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug), plate L × W 10 in. × 10 in.
Synonim(y):
mieszadła
Wybierz wielkość
1 EA
3680,00 zł
3680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
3680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
ceramic plate
agency
suitable for EPA 200.7
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6798-600D
dostępność
not available in USA, Canada and EU
Parametry
5-550 °C temp. range
szer. × dł. wewnątrz
10 in. × 10 in.
płytka dł. × szer.
10 in. × 10 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku w Azji, Afryce i Australii.
  • Digital LED temperature display is adjustable in 5 °C increments and blinks until set temperature is reached
  • Microprocessor maintains consistent and repeatable temperature settings.
  • Bright LED HOT TOP icon lights up when top plate temperature is over 60 °C, even when heat control is turned off.
  • Separate temperature sensor provides power cut off if unit overheats
  • Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
  • Small footprint and low profile
  • Meets UL and cUL standards
  • 2 year warranty
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.