Kluczowe dokumenty
CLS6302125
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 125 mL
Synonim(y):
Corning® 6302
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produkt CLS6302125 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
rozmiar wtyczki
GP-3
rozmiar zatyczki
22
producent / nazwa handlowa
Corning 6302-125
Długość
301 mm
średnica obudowy
60 mm
rozmiar
125 mL
Opis ogólny
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)