Kluczowe dokumenty
CLS5840250
Pyrex® volumetric flask, phosphoric acid
capacity 250 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5840
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5840250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
wide-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ST stopper
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 5840-250
tol. measuring range
0.18 mL
pojemność
250 mL
Opis ogólny
For use in determining phosphoric acid in mixed fertilizer. Of heavy construction throughout and with a wide neck.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)