Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square white polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1420BB
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
square white polystyrene
size
medium
feature
Anti-Static
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420BB
L × W × H
85 mm × 85 mm × 24 mm
color
white
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
- biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- temperature range -10 to 70C
- disposable
- shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
- rounded corners simplify transfer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material square white polystyrene | material square white polystyrene | material square white polystyrene | material square blue polystyrene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1420BB | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1420C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1420B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120223 |
| packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pack of 500 ea | packaging pk of 500 ea |
| feature Anti-Static | feature - | feature - | feature Anti-static |
| color white | color white | color white | color blue |
| L × W × H 85 mm × 85 mm × 24 mm | L × W × H 140 mm × 140 mm × 22 mm | L × W × H 85 mm × 85 mm × 24 mm | L × W × H (85 mm) × 84 mm × 24 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?