Kluczowe dokumenty
CLS5680100
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5680100 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
13
sterylność
sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 5680-100
tol. measuring range
0.08 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)