Kluczowe dokumenty
BR36172
BRAND® volumetric flask
PMP, transparent, size 25 mL
Synonim(y):
Plastics, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
1 EA
44,00 zł
44,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
44,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
44,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PMP
polypropylene stopper
transparent
Połączenie
joint ST/NS10/19
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 36172
rozmiar
25 mL
Opis ogólny
Granice błędu zgodnie z klasą A, DIN EN ISO 1042.
Skalibrowany do zawartości (TC, In). Wystawienie na działanie temperatury do 121 °C (autoklawowanie) nie spowoduje trwałego przekroczenia limitów błędów!
Zaleca się czyszczenie w temperaturze do maks. 60 °C jest zalecane w celu zachowania znaków i napisów.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)