BR36943
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 10 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
120,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
120,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck10/19
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 36943
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Kolby miarowe1185 10 mL zapewniają precyzyjny pomiar cieczy z wysoką dokładnością nawet w przypadku objętości cząstkowych.
- Sterowane komputerowo systemy gwarantują możliwą precyzję dla w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
- Indywidualna kalibracja zapewnia najwyższą techniczną doskonałość.
- Przyrządy wolumetryczne USP są zgodne z limitami błędów klasy A wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych.
- Kolba może być podgrzewana do 250°C w suszarce lub sterylizatorze bez żadnych trwałych zmian objętości.
- Zastosowanie specjalnie opracowanych, wysokiej jakości farb drukarskich zapewnia długą żywotność.
- Niebieska emalia stosowana w przyrządach objętościowych 1185 zapewnia doskonały kontrast kolorów. Stanowi ona optymalne połączenie odporności i czytelności.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)