CLS564410
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 10 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5644-10
tol. measuring range
0.02 mL
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)