Kluczowe dokumenty
CLS563125
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 25 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS563125 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ST stopper
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5631-25
tol. measuring range
0.03 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Kalibrowane zgodnie z tolerancją klasy A, indywidualnie serializowane i dostarczane z certyfikatem identyfikacji i pojemności. Sześciokątna podstawa.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)