Kluczowe dokumenty
CLS5341250
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba filtrująca, kolby erlenmeyera, kolby filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5341250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
rozmiar zatyczki
6
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 5341-250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Trwałe, emaliowane na biało podziałki i miejsca znakowania oraz wymienna rurka z PP z neoprenową przelotką. Średnica rurki wynosi 12,5 mm.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)