Kluczowe dokumenty
CLS3950
Corning® PYREX® borosilicate glass fiber (BGF) filter discs 8 μm pore size
borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Synonim(y):
lab equipment accessory
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.43
wielkość porów:
8 μm
Materiały:
borosilicate glass fiber (BGF)
śr. × dł.:
2 in. × 22 ft
sterylność:
non-sterile
opakowanie:
box of 454 g 1box = 2 x 227g bags
Nazwa produktu
Pyrex® fiber glass wool, borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF)
agency
suitable for EPA 1613
sterylność
non-sterile
opakowanie
box of 454 g 1box = 2 x 227g bags
producent / nazwa handlowa
Corning 3950
śr. × dł.
2 in. × 22 ft
wielkość porów
8 μm
Opis ogólny
This fiber glass is made from fine glass fibers with diameters controlled to approximately 0.008 mm. This makes the glass pliable and easy to use. Manufactured from Code No. 9989 glass, this fiber glass contains minimal heavy metals and is suitable for use as a filtering medium.
Supplied as a 2 in. diameter x 22 ft long piece.
Cechy i korzyści
  • Pyrex® fiber glass wool, pore size 8 μm is made of borosilicate glass fiber (BGF).
  • Designed for use in heating mantles, hot plate heating, oven and microwave.
  • May be autoclaved.
  • Not applicable for vacuum or pressure applications.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.