Kluczowe dokumenty
BR28205
BRAND® cotton roving
degreases cotton wool, density - Approx 1.3g per m
Synonim(y):
BLAUBRAND®, ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes
Wybierz wielkość
1 KG
391,00 zł
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
391,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42141501
NACRES:
NB.04
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
degreases cotton wool
producent / nazwa handlowa
BRAND 28205
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cotton plugs may prolong delivery time and may therefore influence the accuracy of measurement. In tests using pipettes that have had cotton plugs inserted by a cotton plugging machine, the results were within the indicated error limits.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)