Kluczowe dokumenty
CLS3294050M
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 50 mL, porosity 10-15 μm
Synonim(y):
Corning® 32940
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
Produkt CLS3294050M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 32940-50M
pojemność
50 mL
dysk śr.
40 mm
wielkość porów
10-15 μm porosity
Opis ogólny
Particularly adapted to analytical work where precipitates are dried to constant weight at 110°C. Also suitable for higher temperatures, in which case is advisable to heat in an electric furnace.
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)