BR458021
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 1
Synonim(y):
Filter, Filter crucible
Wybierz wielkość
1150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1150,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 458021
pojemność
30 mL
wielkość porów
100-160 μm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)