CLS3294030M
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 10-15 μm
Synonim(y):
Corning® 32940
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 32940-30M
pojemność
30 mL
dysk śr.
30 mm
wielkość porów
10-15 μm porosity
Opis ogólny
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)