Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Provides precise pressure regulation at very low flows. Outlet pressure will not decrease more than 0.3 psi over the entire flow range.
Specifications
Specifications
- Regulation Range: 0-100 psig (0-7.0 kg/cm2).
- Max. Operating Pressure: 250 psig (17.6 kg/cm2)
- Pressure Drop Required: >10 psi (0.7 kg/cm2)
- Control Accuracy: less than 0.3 psi decrease
- Construction: aluminum body & bonnet, stainless steel diaphragm & filter, Buna-N O-rings, Viton valve seat
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings) | description brass body |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?