CLS3294030F
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 4-5.5 μm
Synonim(y):
Corning® 32940
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 32940-30F
pojemność
30 mL
dysk śr.
30 mm
wielkość porów
4-5.5 μm porosity
Opis ogólny
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)