Kluczowe dokumenty
CLS317012
Pyrex® heavy wall drying tray
top W × L × H 305 mm × 457 mm × 72 mm
Synonim(y):
Corning® 3170
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS317012 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
Corning 3170-12
górna część szer. × dł. × wys.
305 mm × 457 mm × 72 mm
Opis ogólny
These heavy duty Pyrex drying tray dishes will withstand hot air or steam sterilization and are useful for drying, staining or developing trays. They can be used with gel electrophoresis or paper chromatography. Do not place over direct heat, for oven use only.
  • reusable
  • heavy duty rim
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)