Key Documents
CLS20941L
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Synonim(y):
burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2094-1L
zakres pomiaru objętości
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Corning® 2094
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.