Kluczowe dokumenty
SYNA252414
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware A252414, szklany adapter łączący
Wybierz wielkość
1 EA
156,00 zł
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
156,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A252414
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)