Kluczowe dokumenty
Z551759
Sigma-Aldrich
1143 biureta z podziałką
volume 250 mL, subdivision, 1 mL
Wybierz wielkość
1 EA
3760,00 zł
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 1 mL
zakres pomiaru objętości
250 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)