Kluczowe dokumenty
CLS16842024
Pyrex® PARR weighing bottle with short length external ST joints
capacity 4 mL
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS16842024 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Połączenie
joint ST/NS24/12
Właściwości
cap
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1684-2024
śr. zewn. × wys.
20 mm × 24 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
45
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)