Kluczowe dokumenty
CLS15952X
Pyrex® solution bottle
capacity 9,500 mL, Bottle shape
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produkt CLS15952X nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
producent / nazwa handlowa
Corning 1595-2X
dostępność
not available in EU
pojemność
9,500 mL
śr. × wys.
187 mm × 470 mm
Opis ogólny
Te butelki Pyrex są przeznaczone do przechowywania roztworów i idealnie nadają się do przygotowywania mediów. Szyjki są obrobione w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej i jednolitego dopasowania korka.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)