Kluczowe dokumenty
CLS1261CO
Pyrex® 200mL heavy wall centrifuge bottle with GP 38-400 screw cap
white polypropylene replacement caps for 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200)
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.43
Produkt CLS1261CO nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
polypropylene cap
white polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 1261-CO
dopasowywanie
38-400 PTFE liner
Opis ogólny
Szczególnie przydatna w pracy z próbkami plwociny. Butelka umożliwia trawienie, wytrząsanie, neutralizację i wirowanie w jednym pojemniku. Szczelna polipropylenowa zakrętka z wkładką PTFE zmniejsza możliwość wydostania się aerozolu.
Note: These polypropylene GPI 38-400 screw caps are replacement caps for the 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200) and have PTFE liners.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)