Kluczowe dokumenty
CDS025249
3,5-Diphenyl-2-{4-[(E)-2-phenylethenyl]phenyl}-3H-tetraazol-2-ium chloride
AldrichCPR
Synonim(y):
Chlorek 2,5-difenylo-3-(p-styrylofenylo)-2H-tetrazoliowy
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
[Cl-].[n+]3([n](nc(n3)c5ccccc5)c4ccccc4)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
InChI=1S/C9BrF19/c10-8(25,26)6(21,22)4(17,18)2(13,14)1(11,12)3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29
Klucz InChI
PAKWFHYWNFCRCK-CMBBICFISA-M
Inne uwagi
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)