Merck
CDS025248
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthalenyl formate
AldrichCPR
Synonim(y):
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalen-2-yl formate, Decahydro-β-naphthyl formate, Decalinyl formate, Santalozone
Wybierz wielkość
100 MG
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
188,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciąg SMILES
O(C1CC2C(CC1)CCCC2)C=O
InChI
InChI=1S/C8H6F12O2/c9-3(10,1-21)5(13,14)7(17,18)8(19,20)6(15,16)4(11,12)2-22/h21-22H,1-2H2
Klucz InChI
NMFWOBQDDWFAAB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)