Merck
CDS003311
Sigma-Aldrich
Triglycerol monostearate
AldrichCPR
Wybierz wielkość
500 MG
315,00 zł
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
315,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H54O8
Masa cząsteczkowa:
506.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COCC(O)COCC(O)CO
InChI
1S/C27H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-27(32)35-23-26(31)22-34-21-25(30)20-33-19-24(29)18-28/h24-26,28-31H,2-23H2,1H3
Klucz InChI
JHSNLCCMZMGXLK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dzhuliya Dzhonova et al.
PloS one, 13(8), e0203409-e0203409 (2018-08-31)
Local drug delivery systems that adjust the release of immunosuppressive drug in response to the nature and intensity of inflammation represent a promising approach to reduce systemic immunosuppression and its side effects in allotransplantation. Here we aimed to demonstrate that