Merck
CDS000378
Sigma-Aldrich
2-Propanamine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H10ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
Cl.CC(C)N
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
ISYORFGKSZLPNW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noriko Suzuki et al.
Analytical biochemistry, 567, 117-127 (2018-11-24)
Sialic acids (Sia) are involved in various biological and pathological processes, and are often found attached to non-reducing ends of glycans through either α2,3- or α2,6-linkages. To quantitatively analyze glycan structures with these linkage isoforms by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
Zane Dzirkale et al.
Medicina (Kaunas, Lithuania), 55(7) (2019-07-25)
Background and Objectives: Previously we have shown that synthetic lunasin, a 43 amino acid residue-containing peptide, after its central (intracisternal) administration in mice demonstrated antagonism against dopaminergic drug behavioural effects, indicating a putative antipsychotic/anti-schizophrenic profile of lunasin. The aims of
Richard A Felix et al.
Hearing research, 344, 13-23 (2016-11-14)
The neurochemical serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) is involved in a variety of behavioral functions including arousal, reward, and attention, and has a role in several complex disorders of the brain. In the auditory system, 5-HT fibers innervate a number of subcortical