Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł 291,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
291,00 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
90-94 °C
SMILES string
c1cn2ccnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1/h1-5H
InChI key
MBVAHHOKMIRXLP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 90-94 °C | mp 114-126 °C | mp 216-220 °C |
| form solid | form powder | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/370/804/1712d71f-52fb-4758-9a22-85b6c96cd4e8/640/1712d71f-52fb-4758-9a22-85b6c96cd4e8.png)
![3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/177/879/133fd1ee-499a-4242-9d3c-406e87ce1d6c/640/133fd1ee-499a-4242-9d3c-406e87ce1d6c.png)
![2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/240/143/b7f8ee52-1814-4968-9f48-3255d3e2dbec/640/b7f8ee52-1814-4968-9f48-3255d3e2dbec.png)