Merck
CBR01158
Sigma-Aldrich
N-(3-Methoxybenzyl)glycine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1cccc(CNCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H13NO3/c1-14-9-4-2-3-8(5-9)6-11-7-10(12)13/h2-5,11H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
OGPDDYUQRFSYEJ-UHFFFAOYSA-N