Kluczowe dokumenty
652059
Methyl 5-allyl-3-methoxysalicylate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2C6H2(OCH3)(OH)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-58 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9(12(14)16-3)11(13)10(7-8)15-2/h4,6-7,13H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
LYSUGZLJKRSLHM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?