Kluczowe dokumenty
CAD4172
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 1 in.
Wybierz wielkość
12 EA
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.03
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 4172
Długość
1 in.
grubość
22
Powiązane kategorie
Opis ogólny
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)